Merck
G005000
HPLCによるインダプアミドエナンチオマーの分析、Astec® Cellulose DMP
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] DEA; (100:0.1, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Indapamide, analytical standard, for drug analysis
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)