テクニック
gas chromatography (GC): suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIRALDEX G-DA, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (72033AST)
oven: 150 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 24 psi
sample: peaks 1 & 2: 1-aminoindan enantiomers (N-TFA derivatives)
アプリケーション
clinical
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIRALDEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)