Merck
445355
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-アミノインダン
97%
別名:
(S)-(+)-1-インダンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11N
CAS番号:
分子量:
133.19
Beilstein:
2206708
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D +16.5°, c = 1.5 in methanol
屈折率
n20/D 1.562 (lit.)
bp
96-97 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N[C@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
InChI Key
XJEVHMGJSYVQBQ-VIFPVBQESA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
445355-1G:
445355-BULK:
445355-VAR:
445355-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)