テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Astec CHIROBIOTIC R, 15 cm x 2.1 mm I.D., 5 μm particles (13019AST)
mobile phase: [A] 33.3 mM ammonium acetate; [B] acetonitrile; (15:85, A:B)
flow rate: 0.7 mL/min
column temp.: 4 °C
detector: (-)ESI
injection: 20 μL
sample: Urine extracts in 5% (v/v) acetic acid, 10% (v/v) H2O and 85% (v/v) acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
アナリシスノート
Chromatogram supplied courtesy of H. Henry and associates at the Clinical Chemistry Laboratory, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, University of Lausanne, CH-1011, Switzerland. View the related full-length contributed article in Reporter 30.1.
その他情報
Reference: Biomed. Chromatogr. 2011 "Sensitive determination of D-lactic acid and L-lactic acid in urine by high-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry" H. Henry, N. Marmy Conus, P. Steenhout, A. Béguin and O. Boulat, Published online in Wiley Online Library, wileyonlinelibrary.com/journal/bmc.
法的情報
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
アナライト
詳細
L-(+)-Lactic acid, analytical standard
D-(−)-Lactic acid, ≥90%
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)