テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis ES Cyano, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (577306-U)
mobile phase: [A] 10 mM potassium phosphate dibasic, pH 7 with phosphoric acid; [B] acetonitrile; [C] methanol; (25:60:15, A:B:C)
flow rate: 2 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 5 μL
sample: 100 μg/mL in water: methanol (70:30)
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis ES Cyano for the efficient separation of tricyclic antidepressants.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Doxepin
Trimipramine maleate salt
Amitriptyline hydrochloride
Imipramine
Nordoxepin
Nortriptyline
Desipramine
Protriptyline hydrochloride
すべて表示 (8)
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)