テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53916-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium phosphate monobasic, pH 2.5 with phosphoric acid; [B] ethanol; (75:25, A:B)
flow rate: 0.4 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 215 nm
injection: 1 μL
sample: 50 mg/L each
適合性
application for HPLC
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of sorbate and benzoate.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)