Merck
47849
Supelco
安息香酸
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5COOH
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
636131
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164500
PubChem Substance ID:
E番号:
E210
グレード
analytical standard
蒸気密度
4.21 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 132 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
1061 °F
包装
ampule of 1000 mg
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
溶解性
water: soluble (2.9 g/l at 25 °C)
密度
1.32 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
安息香酸は、食品や飲料の保存料として一般的に用いられています。天然では数種類の植物や動物で産生され、微生物でも産生されます。多くの二次代謝産物の生合成の中間体としての用途があります。
アプリケーション
適切な装置技術に関する更なる情報については製品の分析証明書をご参照ください。さらにサポートが必要な場合は、テクニカルサービスまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
47849:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
安息香酸 puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (alkalimetric)
Sigma-Aldrich
33047
安息香酸
安息香酸 meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E210, 99.5-100.5% (alkalimetric)
Sigma-Aldrich
18102
安息香酸
Benzoic acid for analysis EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur
Supelco
1.00136
Benzoic acid
安息香酸 purified by sublimation, ≥99%
Sigma-Aldrich
427608
安息香酸
安息香酸 ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
109479
安息香酸
安息香酸 phyproof® Reference Substance
PHL80021
安息香酸
Benzoic acid and its derivatives as naturally occurring compounds in foods and as additives: Uses, exposure, and controversy
Olmo DA, et al.
Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 57, 3084-3103 (2017)
Yeast response and tolerance to benzoic acid involves the Gcn4-and Stp1-regulated multidrug/multixenobiotic resistance transporter Tpo1
Godinho.PC, et al.
Applied Microbiology and Biotechnology, 1-14 (2017)
S Nacht et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 4(1), 31-37 (1981-01-01)
The transepidermal penetration and metabolic disposition of 14C-benzoyl peroxide were assessed in vitro (excised human skin) and in vivo (rhesus monkey). In vitro, the benzoyl peroxide penetrated into the skin, through the stratum corneum or the follicular openings, or both
Ly Dieu Tran et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(44), 18237-18240 (2012-10-30)
An auxiliary-assisted, copper catalyzed or promoted sulfenylation of benzoic acid derivative β-C-H bonds and benzylamine derivative γ-C-H bonds has been developed. The method employs disulfide reagents, copper(II) acetate, and DMSO solvent at 90-130 °C. Application of this methodology to the
Wanchun Xiang et al.
ChemSusChem, 6(2), 256-260 (2013-01-25)
Sensing the sun: Incorporation of a cyanomethyl benzoic acid electron acceptor into donor-π-acceptor sensitizers for dye-sensitized-solar cell is shown to lead to devices with improved conversion efficiency when compared with more widely used cyanoacetic acid acceptor.