蒸気密度
4.21 (vs air)
品質水準
蒸気圧
10 mmHg ( 132 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline
自己発火温度
1061 °F
精製方法
sublimation
包装
poly bottle of 10 g
bp
249 °C (lit.)
mp
121-125 °C (lit.)
溶解性
alcohol: soluble(lit.)
benzene: soluble(lit.)
chloroform: soluble(lit.)
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES記法
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI Key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- As a model compound in understanding the adsorption of aromatic carboxylic acids on gold surfaces.
- As test sample in studying the photocatalytic activities of metal doped TiO2.
- As an extracting agent of methylene blue (MB) from industrial wastewater by liquid–liquid extraction (LLE).
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
427608-VAR:
427608-1G:
427608-10G:
427608-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)