Merck
G005678
HPLC Analysis of Beverage Additives in Diet Cola on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.7 with acetic acid; [B] acetonitrile; (92:8, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 40 °C
detector: UV, 214 nm
injection: 1 μL
sample: 500 - 1000 μg/mL in 95:5, buffer: acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of Ascentis Express RP-Amide for the efficient separation of common drink additives used in diet cola.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
    Caffeine
    Benzoic acid
    Asp-Phe methyl ester
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)