テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express HILlC, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53981-U)
mobile phase: [A] 100 mM ammonium formate, pH 3.0 (titrated with formic acid); [B] acetonitrile; (10:90, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1247 psi (86 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+); SIR
injection: 5 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
This application shows the suitability of Ascentis Express Silica columns for the analysis of erythromycin analogs in aqueous normal phase/HILIC mode of chromatography. Other relatively hydrophobic aminoglycosides have also been shown to separate under these conditions.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Erythromycin ethyl succinate
Erythromycin estolate
Erythromycin
Standard
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)