テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53814-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in acetonitrile; (85:15, A:B)
flow rate: 1.2 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 4 μL
sample: 200 ng/mL in 25:75, water: acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
アナリシスノート
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18 for the analysis of fluoroquinolones.
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Ofloxacin
Ciprofloxacin
Danofloxacin
Enrofloxacin
分析カラム
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)