Merck
G005736
LC/MS Analysis of Sertraline and Norsertraline on Ascentis® Express RP-Amide
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Ascentis Express RP Amide, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
mobile phase: [A] 10 mM ammonium formate, water, pH 3.6; [B] 10 mM ammonium formate, acetonitrile, pH 3.6; (65:35, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 55 °C
detector: ESI(+), 100-1000 m/z
injection: 2 μL
sample: 200 ng/mL in 25:75, water: acetonitrile
適合性
application for HPLC
アプリケーション
clinical
pharmaceutical (small molecule)
法的情報
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)