テクニック
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
試験パラメータ
sample preparation: Dispersive (QuEChERS)
sample/matrix: grilled hamburger spiked with PAHs at 100 ng/g
extraction tube: Sodium chloride/magnesium sulfate (55294-U)
extraction process: add 25 mL acetonitrile, contents of unbuffered salt tube (55294-U); shake for 5 minutes; centrifuge for 5 minutes at 3200 rpm
clean-up tube: Supel QuE Z-Sep tube (55403-U)
clean-up process: transfer 3 mL of acetonitrile layer into a Supel QuE Z-Sep cleanup tube (55403-U); shake 1 minute; centrifuge for 3 minutes at 3400 rpm; remove 1 mL supernatant for GC-MS analysis
column: SPB-608, 20 m x 0.18 mm I.D. x 0.18 μm
oven: 60 °C (1 min), 25 °C/min to 275 °C, 10 °C/min to 300 °C (13 min)
inj. temp.: 265 °C
detector: MS-SIM
MSD interface: 300 °C
carrier gas: helium, 1.5 mL/min constant flow
injection: 1 μL splitless (1 min.)
liner: 4 mm I.D. FocusLiner™ with taper
sample: grilled hamburger extract
適合性
application for SPE
アプリケーション
food and beverages
アナリシスノート
その他情報
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)