Merck
55294-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Non-Buffered Tube 1, pk of 50
別名:
QuEChERS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115712
NACRES:
NB.21
product name
Supel QuE, Non-Buffered Tube 1, pk of 50
物質
polypropylene tube
品質水準
製品種目
Supel
組成
magnesium sulfate, 4 g
sodium chloride, 1 g
包装
pk of 50
テクニック
QuEChERS: suitable
遠心分離試験管容積
15 mL
アプリケーション
food and beverages
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分散 SPE(dSPE)は、「QuEChERS」法方式と呼ばれ(Quick(迅速)、Easy(容易)、Cheap(安価)、Effective(効果的)、Rugged(頑丈)、および Safe(安全))、食品や農産物中の複数残留農薬分析の領域で普及しつつある現代のサンプル調製技術です。
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
アプリケーション
Supel QuE is used as the unbuffered salt tube for the quick, easy, cheap, effective, rugged, safe (QuEChERS) extraction and analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in foods using gas chromatography coupled to mass spectrometry.
法的情報
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
55294-U:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Supel™ QuE Z-Sep+ Bulk, pkg of 20 g
Supelco
55299-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA Tube, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
Supelco
55228-U
Supel QuE
Supel™ QuE PSA/ENVI-Carb™ (EN) Cleanup Tube 2, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Supelco
55176-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ Tube, centrifuge tube volume 2 mL, pack of 100 ea
Supelco
55408-U
Supel QuE
Supel™ QuE Z-Sep+ with MgSO4 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Supelco
55511-U
Supel QuE
David Moreno-González et al.
Talanta, 128, 299-304 (2014-07-26)
In this study a fast, selective and sensitive multiresidue method based on QuEChERS methodology has been evaluated and validated for the determination of carbamate pesticides, in edible vegetable oils by UHPLC-MS/MS. A new clean-up sorbent, Supel(TM) QuE Z-Sep(+), has been
Lijun Han et al.
Journal of separation science, 39(23), 4592-4602 (2016-11-03)
A novel carbon/zirconia-based material, Supel
Maria Teresa Salles Trevisan et al.
Journal of chromatography. A, 1512, 98-106 (2017-07-20)
An analytical method using a quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS) procedure for multi-residue determination of 52 pesticides in coffee leaf extractshas been developed and validated according to SANTE/11945/2015 guidelines. Different sorbent combinations for dispersive solid phase extraction
資料
A step-by-step workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
プロトコル
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
QuEChERS法とGC/MS/MS法を用いた、フィプロニル・フィプロニルスルホンの判定法についての要約。
関連コンテンツ
QuEChERSは「迅速、簡単、安価、効果的、堅牢で安全な」サンプルクリーンアップ法で、食品・農産品の残留農薬分析におけるサンプル前処理に用います。QuEChERSでは固相抽出(SPE)法によりサンプル前処理を行います。
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPEsuitable for GC, application for SPEapplication for HPLC, application for SPE