製品名
Supel™ QuE, Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
物質
polypropylene tube
品質水準
認証
AOAC® 2007.01
製品種目
Supel™
組成
magnesium sulfate, 6 g
sodium acetate, 1.5 g (Cat. No. 58750)
包装
pk of 50
テクニック
QuEChERS: suitable
遠心分離試験管容積
15 mL
アプリケーション
food and beverages
分離法
ion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
QuEChERS 法を用い、食品/農産物サンプルを、多量の塩類(例:塩化ナトリウムおよび硫酸マグネシウム)および/または緩衝剤(例:クエン酸)の存在下で、最初に水性混和性溶媒(例:アセトニトリル)で抽出します。これにより、液相分離が誘発され、それぞれ酸と塩基に不安定な農薬が安定化されます。少量の有機相は、振盪および遠心分離した後、SPE を用いてさらに浄化されます。SPE チューブを使用する従来法とは異なり、分散 SPE では、大量の SPE(例:Supelclean PSA、ENVI-Carb、および/または Discovery DSC-18)を抽出物と混合することにより、浄化が促進されます。サンプル浄化後、混合物を遠心分離し、得られた上清は直接分析するか、または分析前に小さな追加処理をすることができます。
Supelco は、あらかじめ定めた量の塩類と SPE 吸着剤を含む一連のバイアルと遠心チューブを備え、今日使用されている最も一般的な方法構成をサポートしています。
適合性
法的情報
アプリケーション
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
55234-U:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.
欧州連合は、屋外の農作物に使用するとミツバチを危険にさらすと考えられることから、3種類のネオニコチノイド殺虫剤の使用禁止を2018年4月27日(金)に決定しました。このアプリケーションでは、タンポポの花から採ったこれらの禁止化合物とその他の化合物をQuEChERS法とLC-MS法で分析した例を示します。
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
関連コンテンツ
ガスクロマトグラフィーは、気相中の揮発性化合物を分離するもので、さまざまな産業分野で品質管理に利用されています。
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
QuEChERS method simplifies sample cleanup for pesticides analysis in food and agricultural samples.
QuEChERS法により、食品および農業サンプル中の農薬解析のためのサンプルクリーンアップが簡素化されます。
Chromatograms
application for SPE, suitable for GCsuitable for GC, application for SPEライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)