Merck
PHL80005
(−)-α-ビサボロール
phyproof® Reference Substance
別名:
(−)-6-メチル-2-(4-メチル-3-シクロヘキセン-1-イル)-5-ヘプテン-2-オール, レボメノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H26O
CAS番号:
分子量:
222.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (GC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC[C@](C)(O)[C@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
InChI Key
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
289.4 °F - closed cup
引火点(℃)
143 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHL80005-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)