Merck
PHL80098
ウンベリフェロン
phyproof® Reference Substance
別名:
7-ヒドロキシ-2H-1-ベンゾピラン-2-オン, 7-ヒドロキシクマリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O3
CAS番号:
分子量:
162.14
Beilstein:
127683
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
230 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O3/c10-7-3-1-6-2-4-9(11)12-8(6)5-7/h1-5,10H
InChI Key
ORHBXUUXSCNDEV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica glycyrrhiza pimpinella
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL80098-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)