Merck
PHL80471
7-Hydroxyaristolochic acid I
phyproof® Reference Substance
別名:
7-Hydroxyaristolochic acid A, Aristolochic acid VIIa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H11NO8
CAS番号:
分子量:
357.27
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=CC=C2C(C=C([N+]([O-])=O)C3=C(C(O)=O)C=C(OCO4)C4=C32)=C1OC
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80471-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)