Merck
PHL80556
Withanolide A
phyproof® Reference Substance
別名:
(5α,6α,7α,22R)-6,7-Epoxy-5,20,22-trihydroxy-1-oxo-ergosta-2,24-dien-26-oic acid δ-lactone, Withaniol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H38O6
CAS番号:
分子量:
470.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C)C(=O)O[C@H](C1)[C@](C)(O)[C@H]2CC[C@H]3[C@H]4[C@H](CC[C@]23C)[C@@]5(C)C(=O)C=CC[C@]5(O)[C@H]6O[C@@H]46
InChI
1S/C28H38O6/c1-14-13-20(33-24(30)15(14)2)27(5,31)18-9-8-16-21-17(10-12-25(16,18)3)26(4)19(29)7-6-11-28(26,32)23-22(21)34-23/h6-7,16-18,20-23,31-32H,8-13H2,1-5H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-,25-,26-,27+,28-/m0/s1
InChI Key
DXWHOKCXBGLTMQ-SFQAJKIESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
神経の発達を誘起し、神経系の機能を改善するC28-ステロイドラクトンです。アルツハイマー病やパーキンソン病のような神経障害に対する治療薬の候補です。一次ラット皮質ニューロンにおいて、ウィタノライドAがIDEレベル(アミロイドβタンパク質の分解に関係する優れた酵素)を大幅に上方制御しました。これは、アルツハイマー病に冒された脳から余分なアミロイドβタンパク質を取り除くのに役立つ可能性があります。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium withania
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80556-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)