Merck
PHL80604
5-O-Methylvisamminol
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H18O5
CAS番号:
分子量:
290.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[o]1c2c([c](cc1C)=O)c(c3c(c2)O[C@@H](C3)C(O)(C)C)OC
InChI
1S/C16H18O5/c1-8-5-10(17)14-12(20-8)7-11-9(15(14)19-4)6-13(21-11)16(2,3)18/h5,7,13,18H,6H2,1-4H3/t13-/m0/s1
InChI Key
DGFLRNOCLJGHLY-ZDUSSCGKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL80604-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)