Merck
PHL82590
3-Methyl ellagic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
3-O-Methylellagic acid, 2,3,7-Trihydroxy-8-methoxy-[1]benzopyrano[5,4,3-cde][1]benzopyran-5,10-dione, 2,7,8-Trihydroxy-3-methoxychromeno[5,4,3-cde]chromene-5,10-dione, Ellagic acid 3-methyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H8O8
CAS番号:
分子量:
316.22
Beilstein:
1403110
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
COc1c(O)cc2C(=O)Oc3c(O)c(O)cc4C(=O)Oc1c2-c34
InChI
1S/C15H8O8/c1-21-11-7(17)3-5-9-8-4(15(20)23-13(9)11)2-6(16)10(18)12(8)22-14(5)19/h2-3,16-18H,1H3
InChI Key
FAARLWTXUUQFSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82590-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)