Merck
PHL82621
Pectolinarigenin
phyproof® Reference Substance
別名:
4′-Methylcapillarisin, 5,7-Dihydroxy 4′,6-dimethoxyflavone, 6-Methoxy 4′-methylapigenin, 6-Methoxyacacetin, 6-Methoxyapigenin 4′-methyl ether, Hortensin, Pectolarigenin, Scutellarein 4′,6-dimethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H14O6
CAS番号:
分子量:
314.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-10-5-3-9(4-6-10)13-7-11(18)15-14(23-13)8-12(19)17(22-2)16(15)20/h3-8,19-20H,1-2H3
InChI Key
GPQLHGCIAUEJQK-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL82621-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)