Merck
SMB00344
Sigma-Aldrich
ペクトリナリン
≥98% (HPLC)
別名:
ペクトリナリン, 7-[[6-O-(6-デオキシ-α-L-マンノピラノシル)-β-D-グルコピラノシル]オキシ]-5-ヒドロキシ-6-メトキシ-2-(4-メトキシフェニル)-4H-1-ベンゾピラン-4-オン, Pectolinaroside, 5,7-ジヒドロキシ4′,6-ジメトキシフラボン7-ルチノシド, ペクトリナリゲニン7-ルチノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H34O15
CAS番号:
分子量:
622.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C(C(C=C(C2=CC=C(C=C2)OC)O3)=O)C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO[C@H]5[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O5)O4)=C1OC
InChI
1S/C30H36O14/c1-12-22(32)26(36)28(38)30(42-12)41-11-14-8-19(24(34)27(37)23(14)33)44-20-10-18-21(25(35)29(20)40-3)16(31)9-17(43-18)13-4-6-15(39-2)7-5-13/h4-7,9-10,12,14,19,22-24,26-28,30,32-38H,8,11H2,1-3H3/t12-,14+,19+,22-,23+,24-,26+,27-,28+,30+/m0/s1
InChI Key
PRVAKFUXKKVCCY-YLHHYQKRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペクトリナリンは、複数のCirsium種に広く存在するグリコシル化フラボノイドであり、最初にLinaria vulgarisから抽出されました。化学構造では、7-O位にペクトリナリゲニンのルチノシド抱合体があります。
生物化学的/生理学的作用
ペクトリナリンには、抗炎症活性、抗酸化活性、抗糖尿病活性、抗腫瘍活性があります。神経変性疾患の治療のための強力な薬剤であることが知られています。抗ウイルス作用および抗寄生虫作用もあり、細菌のバイオフィルム形成を阻害できます。ペクトリナリンは、リポ多糖類誘発性の肝損傷および腎損傷を緩和します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00344-BULK:
SMB00344-10MG:
SMB00344-VAR:
SMB00344-50MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P-EP017. Biological potential and neuroprotective activity of pectolinarin in the management of neurodegenerative disorders: Phytotherapeutic importance through data analysis of various scientific works
Patel Dinesh Kumar and Patel Kanika
Clinical Neurophysiology : Official Journal of the International Federation of Clinical Neurophysiology, 132(8), e83-e84 (2021)
Purification Process and In Vitro and In Vivo Bioactivity Evaluation of Pectolinarin and Linarin from Cirsium japonicum
Ye Yana, et al.,
Molecules (Basel), 27 (24), 8695-8695 (2022)