Merck
PHL83519
Koenimbine
phyproof® Reference Substance
別名:
3,11-Dihydro-8-methoxy-3,3,5-trimethylpyrano[3,2-a]carbazole, 8-Methoxy-3,3,5-trimethyl-3,11-dihydro-chromeno[5,6-b]indole, Kenimbine, Koenimbin, NSC 127152
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H19NO2
CAS番号:
分子量:
293.36
Beilstein:
1221655
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
CC1(C)C=CC2=C(C(C)=CC3=C2NC4=C3C=C(OC)C=C4)O1
InChI
1S/C19H19NO2/c1-11-9-15-14-10-12(21-4)5-6-16(14)20-17(15)13-7-8-19(2,3)22-18(11)13/h5-10,20H,1-4H3
InChI Key
OSERHKINMDLESD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83519-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)