Merck
PHL83915
Tectochrysin
phyproof® Reference Substance
別名:
5-Hydroxy-7-methoxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxy-7-methoxyflavone, 7-Methylchrysin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O4
CAS番号:
分子量:
268.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-11-7-12(17)16-13(18)9-14(20-15(16)8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,17H,1H3
InChI Key
IRZVHDLBAYNPCT-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83915-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)