PHL80544
Tectorigenin
phyproof® Reference Substance
別名:
4′,5,7-Trihydroxy 6-methoxyisoflavone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxy-phenyl)-6-methoxy-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-6-methoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 5-Hydroxyglycitein, Tectrigenin
About This Item
おすすめの製品
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
OC(C=C1)=CC=C1C2=COC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C3C2=O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-16-11(18)6-12-13(15(16)20)14(19)10(7-22-12)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-18,20H,1H3
InChI Key
OBBCRPUNCUPUOS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHL80544-10MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)