Merck
PHL83949
Valtrate
phyproof® Reference Substance
別名:
Halazuchrome B, Valepotriate, Valtratum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30O8
CAS番号:
分子量:
422.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)CC(O[C@H](OC=C1COC(C)=O)[C@@]2([H])C1=C[C@H](OC(CC(C)C)=O)[C@@]23OC3)=O
InChI
1S/C22H30O8/c1-12(2)6-18(24)29-17-8-16-15(9-26-14(5)23)10-27-21(20(16)22(17)11-28-22)30-19(25)7-13(3)4/h8,10,12-13,17,20-21H,6-7,9,11H2,1-5H3/t17-,20+,21-,22+/m0/s1
InChI Key
BDIAUFOIMFAIPU-KVJIRVJXSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: valeriana
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83949-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)