Merck
PHL84095
Tropinone
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO
CAS番号:
分子量:
139.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
crystals
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N1(C2CCC1CC(=O)C2)C
InChI
1S/C8H13NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI Key
QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
PHL84095-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)