Merck
PHL83902
Rhamnocitrin
phyproof® Reference Substance
別名:
3,4′,5-Trihydroxy 7-methoxyflavone, 7-Methylkaempferol, Kaempferol 7-methyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O6
CAS番号:
分子量:
300.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)O)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-10-6-11(18)13-12(7-10)22-16(15(20)14(13)19)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-18,20H,1H3
InChI Key
MQSZRBPYXNEFHF-UHFFFAOYSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: melissa
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83902-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)