Merck
PHL84204
Brevilin A
phyproof® Reference Substance
別名:
6-Angeloylplenolin, Brevelin A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H26O5
CAS番号:
分子量:
346.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@H]2[C@H]([C@@H]([C@]3([C@H]([C@@H](C2)C)C=CC3=O)C)OC(=O)\C(=C/C)\C)[C@@H](C1=O)C
InChI
1S/C20H26O5/c1-6-10(2)18(22)25-17-16-12(4)19(23)24-14(16)9-11(3)13-7-8-15(21)20(13,17)5/h6-8,11-14,16-17H,9H2,1-5H3/b10-6-/t11-,12+,13+,14-,16-,17+,20+/m1/s1
InChI Key
KUPPZVXLWANEJJ-UXPPPGSFSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: arnica
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL84204-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)