Merck
PHL85840
Luteolin 3′-glucoside
phyproof® Reference Substance
別名:
3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone 3′-glucoside, Dracocephaloside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H20O11
CAS番号:
分子量:
448.38
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2OC(C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=C(O)C=C3)=C1
InChI
1S/C11H15ClN2O/c1-3-8(2)13-11(15)14-10-6-4-9(12)5-7-10/h4-8H,3H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
InChI Key
NBPHHKVRZUSDBJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL85840-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)