Merck
PHL85875
ガンボグ酸
phyproof® Reference Substance
別名:
β-Guttiferrin, β-Guttilactone, 1,51,5-メタノ-1H,3H,11H-フロ(3,4-G)ピラノ(3,2-B)キサンテン-1-クロトン酸, B"-Guttiferrin, Guttatic acid, Guttic acid, カンボグ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H44O8
CAS番号:
分子量:
628.75
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC[C@@]1(C)Oc2c(C\C=C(\C)C)c3O[C@@]45[C@@H]6C[C@@H](C=C4C(=O)c3c(O)c2C=C1)C(=O)[C@]5(C\C=C(\C)C(O)=O)OC6(C)C
InChI
1S/C38H44O8/c1-20(2)10-9-15-36(8)16-14-24-29(39)28-30(40)26-18-23-19-27-35(6,7)46-37(33(23)41,17-13-22(5)34(42)43)38(26,27)45-32(28)25(31(24)44-36)12-11-21(3)4/h10-11,13-14,16,18,23,27,39H,9,12,15,17,19H2,1-8H3,(H,42,43)/b22-13-/t23-,27+,36-,37+,38-/m1/s1
InChI Key
GEZHEQNLKAOMCA-RRZNCOCZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ガンボグ酸はカスパーゼの活性化物質あるいはアポトーシス誘導物質として作用し、G2/M期において不可逆的な細胞周期の停止を引き起こします。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Jan Code
PHL85875-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)