Merck
PHL86198
Piperlongumine(ピペルロングミン)
phyproof® Reference Substance
別名:
5,6-ジヒドロ-1-(1-オキソ-3-[3,4,5-トリメトキシフェニル]-trans-2-プロペニル)-2[1H]-ピリジノン, 5,6-ジヒドロ-1-[(2E)-1-オキソ-3-(3,4,5-トリメトキシフェニル)-2-プロペン-1-イル]-2(1H)-ピリジノン, Piplartin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H19NO5
CAS番号:
分子量:
317.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0%
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(\C=C\C(=O)N2CCC=CC2=O)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C17H19NO5/c1-21-13-10-12(11-14(22-2)17(13)23-3)7-8-16(20)18-9-5-4-6-15(18)19/h4,6-8,10-11H,5,9H2,1-3H3/b8-7+
InChI Key
VABYUUZNAVQNPG-BQYQJAHWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ピペルロングミンは、正常な細胞を傷つけることなく、p53状態に関係なくがん細胞を選択的に死滅させます。また、酸化ストレス、特にグルタチオンS-トランスフェラーゼpi 1(GSTP1)を制御することが知られているタンパク質に結合し、阻害します。また、急速にまたは緩徐に分裂する一次正常細胞にはほとんど影響せずに、がん細胞の活性酸素種(ROS)のレベルとアポトーシス細胞死を増加させます。ピペルロンミンは、様々なマウス腫瘍モデルで有意な抗腫瘍効果を示し、自然に形成された悪性乳房腫瘍の増殖およびそれらに関連する転移を阻害しました。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86198-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)