Merck
PHL86678
Heliosupine sulfate
phyproof® Reference Substance
別名:
Cyanoglossophine sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H31NO7 · 0.5 H2SO4
CAS番号:
分子量:
446.50
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical
保管温度
−20°C
SMILES記法
N21[C@@H]([C@H](CC2)OC(=O)\C(=C/C)\C)C(=CC1)COC(=O)[C@](O)([C@@H](O)C)C(O)(C)C
InChI
1S/C20H31NO7/c1-6-12(2)17(23)28-15-8-10-21-9-7-14(16(15)21)11-27-18(24)20(26,13(3)22)19(4,5)25/h6-7,13,15-16,22,25-26H,8-11H2,1-5H3/b12-6-/t13-,15-,16+,20+/m0/s1
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
その他情報
Please note that the given CAS # refers to the free base as there is no CAS # for the sulfate salt available.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL86678-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)