Merck
PHL89196
Frangulin B
phyproof® Reference Substance
別名:
3-(D-Apio-β-D-furanosyloxy)-1,8-dihydroxy-6-methyl-9,10-anthracenedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18O9
CAS番号:
分子量:
402.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC[C@]1(O)[C@@H](O)[C@@H](OC1)OC2=CC(O)=C3C(C(C(C=C(C)C=C4O)=C4C3=O)=O)=C2
InChI
1S/C20H18O9/c1-8-2-10-14(12(22)3-8)17(25)15-11(16(10)24)4-9(5-13(15)23)29-19-18(26)20(27,6-21)7-28-19/h2-5,18-19,21-23,26-27H,6-7H2,1H3/t18-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
AEQMIFRODRFTJF-SLFFLAALSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89196-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)