Merck
PHL89486
ペイミン
phyproof® Reference Substance
別名:
(3β,5α,6α)-セバン-3,6,20-トリオール, ジヒドロイソインペリアリン, ベルチシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H45NO3
CAS番号:
分子量:
431.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@](O)(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@]5([H])C[C@H](O)[C@@]6([H])C[C@@H](O)CC[C@]6(C)[C@@]5([H])C[C@@]4([H])[C@]3([H])CN2C1
InChI
1S/C27H45NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-25,29-31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,24-,25-,26+,27-/m0/s1
InChI Key
IUKLSMSEHKDIIP-BZMYINFQSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89486-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)