Merck
PHL89498
p-クマル酸
phyproof® Reference Substance
別名:
trans-4-ヒドロキシ桂皮酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CH=CHCO2H
CAS番号:
分子量:
164.16
Beilstein:
2207383
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
214 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
OC(=O)\C=C\c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChI Key
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ヒドロキシケイ皮酸は、多くの果物や野菜に存在します。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma mentha zingiber
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
PHL89498-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)