主要文書
8.00237
Sigma-Aldrich
4-Hydroxycinnamic acid
for synthesis
別名:
4-Hydroxycinnamic acid, p-Coumaric acid, p-Cumaric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(OH)C6H4CH=CHCOOH
CAS番号:
分子量:
164.16
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
231-000-0
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
215-220 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
InChI Key
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1