Merck
PHL89568
β-Asarone
phyproof® Reference Substance
別名:
cis-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxybenzene, cis-Asarone, cis-Isoasarone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)3C6H2CH=CHCH3
CAS番号:
分子量:
208.25
Beilstein:
1910605
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
形状
liquid
メーカー/製品名
PhytoLab
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]\C(C)=C(/[H])c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5-
InChI Key
RKFAZBXYICVSKP-WAYWQWQTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
PHL89568-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)