Merck
PHL89804
タンシノン I
phyproof® Reference Substance
別名:
タンシノンA, タンシノンI, タンシンキノンI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H12O3
CAS番号:
分子量:
276.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
SMILES記法
Cc1coc2-c3ccc4c(C)cccc4c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C18H12O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-8H,1-2H3
InChI Key
AIGAZQPHXLWMOJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
漢方薬丹参(たんじん)(Salvia miltiorrhiza)のフェナントレンキノン成分です。接着分子を調節することにより、乳癌の転移を調節または予防します。抗炎症作用を有します。
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)