Merck
PHL89823
ウェデロラクトン
phyproof® Reference Substance
別名:
7-メトキシ-5,11,12-トリヒドロキシクメスタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10O7
CAS番号:
分子量:
314.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
PhytoLab
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1cc(O)c-2c(OC(=O)c3c-2oc4cc(O)c(O)cc34)c1
InChI
1S/C16H10O7/c1-21-6-2-10(19)14-12(3-6)23-16(20)13-7-4-8(17)9(18)5-11(7)22-15(13)14/h2-5,17-19H,1H3
InChI Key
XQDCKJKKMFWXGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
ウェデロラクトンはIκBαのリン酸化と分解をブロックすることにより、NF-κBを介した細胞の遺伝子転写を阻害します。IKKαやIKKβのキナーゼ活性を不可逆的に阻害します(IC50 < 10 μM)。p38 MAPキナーゼやAktに対する作用はありません。
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
PHL89823-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)