包装
pk of 20
メーカー/製品名
Radiello
テクニック
passive air sampling: suitable
マトリックス
SS net with mix of mol sieve and activated charcoal (30-50 mesh)
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
適合性
for sampling Anaesthetic Gases/Vapors
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Radielloカートリッジ吸着剤にはいくつかのタイプがあり、それぞれが、異なる化合物クラスのサンプリング専用になっています。 カートリッジの寸法は、長さが60 mm、直径が4.8または5.8 mmです。各カートリッジは、Radiello昇温脱離(TD)カートリッジ吸着剤を除き、1回だけ使用するように設計されています。
カートリッジは、ガラスまたはプラスチックチューブに密封され、透明なヒートシールされたポリエチレン袋に入っています。この密封チューブは、サンプリングから脱離/分析までの間の保管用に使用できます。カートリッジの各パッケージには、十分な数のバーコード付き粘着ラベルが付属しているため、サンプリング日時を簡単に追跡できます。
注記: Radielloシステムを使用して空気をサンプリングするには、カートリッジ吸着剤の他にRadiello拡散体と三角形の支持板を別途ご購入いただく必要があります。Radielloスターターキット(RADxxxS)は、サンプリングを実施するのに必要な部品をすべて含んでいます。
カートリッジは、ガラスまたはプラスチックチューブに密封され、透明なヒートシールされたポリエチレン袋に入っています。この密封チューブは、サンプリングから脱離/分析までの間の保管用に使用できます。カートリッジの各パッケージには、十分な数のバーコード付き粘着ラベルが付属しているため、サンプリング日時を簡単に追跡できます。
注記: Radielloシステムを使用して空気をサンプリングするには、カートリッジ吸着剤の他にRadiello拡散体と三角形の支持板を別途ご購入いただく必要があります。Radielloスターターキット(RADxxxS)は、サンプリングを実施するのに必要な部品をすべて含んでいます。
法的情報
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Phytochemistry, 66(13), 1540-1550 (2005-06-14)
Headspace volatiles from apple-bearing twigs were collected in the field with a Radiello sampler during three different diurnal periods over the complete fruit growing season. Analyses by thermal desorption-GC-MS identified a total of 62 compounds in changing quantities, including the
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(10), 547-557 (2006-08-16)
Diffusive sampling is particularly suited to determine time-weighted average volatile organic compound (VOC) concentration in occupational hygiene and environmental air monitoring. The purpose of this study was to measure the sampling rate variation of four different samplers in a special
Waste management (New York, N.Y.), 27(4), 539-544 (2006-05-23)
Nuisance caused by odors is one of the most important problems for waste management plants. To control an odor nuisance, it must first be quantified. The analytical difficulties in odor measurements are related to the high number of volatile components
資料
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
プロトコル
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
関連コンテンツ
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.