Merck
Y0002116
没食子酸プロピル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3,4,5-トリヒドロキシ安息香酸プロピルエステル, テノックスPG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
212.20
Beilstein:
1877976
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
propyl gallate
メーカー/製品名
EDQM
mp
146-149 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI Key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
再構成
グリセロ-ル:PBS (9:1) にて0.1M溶液を調製します。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
368.6 °F - closed cup
引火点(℃)
187 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0002116:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)