Y0002361
Saxagliptin
for system suitability CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Saxagliptin hydrate, (S)-3-Hydroxyadamantylglycine-L-cis-4,5-methanoprolinenitrile hydrate, BMS 477118, BMS 477118-11, BMS-477118, BMS-477118-11, BMS477118, BMS477118-11
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
saxagliptin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC12CC([C@@H](C(N3[C@@H](C[C@]4([C@@]3(C4)[H])[H])C#N)=O)N)(CC(C5)C2)CC5C1.O
InChI
1S/C18H25N3O2.H2O/c19-8-13-2-12-3-14(12)21(13)16(22)15(20)17-4-10-1-11(5-17)7-18(23,6-10)9-17;/h10-15,23H,1-7,9,20H2;1H2/t10?,11?,12-,13+,14+,15-,17?,18?;/m1./s1
InChI Key
AFNTWHMDBNQQPX-NHKADLRUSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
Y0002361:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)