安全性情報
1000829
USP
Abiraterone System Suitability Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
abiraterone
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
mixture
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。本製品のMSDS及び製品リーフレットを含むサポートに提供されている情報は全て、発行薬局方の権限の下で制作・発行されています。
さらに詳しい情報及びサポートにつきましては発行薬局方のウェブサイトをご覧ください。
アプリケーション
規定されたUSP公定書試験およびアッセイでの使用に適したアビラテロンシステム適合性混合液USP標準品。
UV検出器を備えた液体クロマトグラフィーを用いたアビラテロン酢酸エステルおよびアビラテロン酢酸エステル錠のアッセイ用のシステム適合性溶液の調製にも使用されます。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  
その他情報
販売が制限されることがあります。
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Endocrine system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
1000829-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abiraterone Acetate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(6), 25-25 (2020)
Abiraterone Acetate Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 40(6), 26-26 (2022)