Merck
1013057
USP
S-アリル-L-システイン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-デオキシアリイン, S-アリル-システイン, S-アリルシステイン, SAC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO2S
CAS番号:
分子量:
161.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
s-allyl-l-cysteine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CSCC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO2S/c1-2-3-10-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
InChI Key
ZFAHNWWNDFHPOH-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
S-Allyl-L-cysteine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
S-アリル-L-システインはニンニクに含まれる抗酸化、抗癌、高肝毒性、神経保護および神経栄養性活性を有する含硫黄アミノ酸です。S-アリル-L-システインは虚血損傷およびアルツハイマー病のいくつかの動物モデルにおいて強い活性を示します。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1013057-25MG:
試験成績書(COA)