安全性情報
1045574
USP
Azacitidine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
1-Amidino-3-β-D-ribofuranosylurea monopicrate, 1-β-D-Ribofuranosyl-3-guanylurea picrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N4O5 · C6H3N3O7
CAS番号:
分子量:
463.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
azacitidine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[N+](=O)([O-])c2c(c(cc(c2)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])O.N(C1OC(C(C1O)O)CO)C(=O)N=C(N)N
InChI
1S/C7H14N4O5.C6H3N3O7/c8-6(9)11-7(15)10-5-4(14)3(13)2(1-12)16-5;10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h2-5,12-14H,1H2,(H5,8,9,10,11,15);1-2,10H
InChI Key
RTONSOUBEUPEOS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Azacitidine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exploding BombSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Expl. 1.1
保管分類コード
1 - Explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1045574-15MG:4548174006771
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)