Merck
1096677
USP
2-(2-メトキシフェノキシ)エチルアミン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO2
CAS番号:
分子量:
167.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
carvedilol
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
NCCOc1ccccc1OC
InChI
1S/C9H13NO2/c1-11-8-4-2-3-5-9(8)12-7-6-10/h2-5H,6-7,10H2,1H3/p+1
InChI Key
CKJRKLKVCHMWLV-UHFFFAOYSA-O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Carvedilol Related Compound E USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Carvedilol
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
1096677-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)