Merck
Y0001246
Azathioprine impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)sulfanyl]-7H-purin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8N8O2S
CAS番号:
分子量:
292.28
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
azathioprine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
S(c3[n](cnc3[N+](=O)[O-])C)c1nc(nc2[nH]cnc21)N
InChI
1S/C9H8N8O2S/c1-16-3-13-6(17(18)19)8(16)20-7-4-5(12-2-11-4)14-9(10)15-7/h2-3H,1H3,(H3,10,11,12,14,15)
InChI Key
YFTWHEBLORWGNI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Azathioprine impurity G EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
J Liliemark et al.
Therapeutic drug monitoring, 12(4), 339-343 (1990-07-01)
Two specific high-performance liquid chromatography methods for determining plasma concentrations of azathioprine and 6-mercaptopurine after oral administration of azathioprine are presented. It was shown that azathioprine is unstable in the blood samples unless immediately cooled in ice water. The 2-amino
T A Krenitsky et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(7), 1471-1475 (1989-07-01)
Azathioprine [Imuran; 6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-1H-purine] is a widely used immunosuppressive and antiarthritic drug. For the sake of comparison, the riboside, the 2'-deoxyriboside, and the arabinoside of azathioprine and its 2-amino congener, thiamiprine, were prepared by an enzymatic method. In vitro, the cytotoxicities