Merck
1161509
USP
L-システイン 塩酸塩
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
L-システイン 塩酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
175.63
Beilstein:
5158059
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cysteine
フォーム
powder
メーカー/製品名
USP
溶解性
water: 100 g/L at 25 °C
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI Key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
L-Cysteine hydrochloride USP reference standard intended for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard stock solution during the assay and impurity analysis of Cysteine Hydrochloride and Cysteine Hydrochloride Injection.
生物化学的/生理学的作用
N-メチル-D-アスパラギン酸(NMDA)型グルタミン酸作動性受容体のアゴニストです。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1161509-600MG:
1161509-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cysteine Hydrochloride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(1), 1221-1221 (2023)
Cysteine Hydrochloride Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 1222-1222 (2018)